Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12789548 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Sterilität Verschlussfarbe unitSize
12789548 Nicht steril Orange -
11340385 Unsteril Diverse 500 Stück
12779538 Steril Diverse -
11350385 Steril Diverse 500 Stück
11366044 Unsteril Durchsichtig 500 Stück
13107464 Unsteril Durchsichtig 4000 Stück
11380385 Steril Durchsichtig 500 Stück
12719548 Steril Durchsichtig 4000 Stück
11370385 Nicht steril Braun 500 Stück
12799538 Nicht steril Braun 4000 Stück
13124624 Unsteril Grün -
11300395 Nicht steril Grau 500 Stück
12739548 Nicht steril Grau -
11310395 Nicht steril Orange 500 Stück
12799548 Nicht steril Pink -
11320395 Nicht steril Pink 500 Stück
12709558 Nicht steril Rot 4000 Stück
11330395 Nicht steril Rot 500 Stück
12719558 Nicht steril Lila 4000 Stück
11340395 Nicht steril Lila 500 Stück
12729558 Nicht steril Weiß 4000 Stück
11354165 Nicht steril Weiß -
12749558 Nicht steril Gelb -
11374165 Nicht steril Gelb 500 Stück
24 options
Artikelnummer. 12789548
Marke: Axygen™ SCT150SSO
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit O-Ring aus Material, das beständig gegen viele häufig verwendete Laborchemikalien ist
Für die Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Röhrchen mit Kappe haben lose, mit O-Ringen angebrachte Verschlüsse.
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylene
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Enthält O-ring
Sterilität Nicht steril
Graduated No
Verschlusstyp Screw Cap
Bodenform Conical
Max. RZB 20,000 x g