Learn More
Axygen™ Axygen™ Konische 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Verschlussfarbe | Diverse |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Material | Polypropylene |
| Format | Non-looped |
| Enthält | O-ring |
| Verpackung | Bag |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |