Learn More
Axygen™ Axygen™ Konische 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12729568 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Sterilität Verschlussfarbe unitSize
12729568 Unsteril Durchsichtig 4000 Stück
11344175 Nicht steril Diverse 500 Stück
12789558 Nicht steril Diverse 4000 Stück
11364175 Nicht steril Blau 500 Stück
12709568 Nicht steril Blau -
12739568 Steril Durchsichtig -
11394175 Steril Durchsichtig 500 Stück
11354175 Steril Diverse 500 Stück
12799558 Steril Diverse -
11384175 Unsteril Durchsichtig 500 Stück
11374175 Nicht steril Braun 500 Stück
12719568 Nicht steril Braun 4000 Stück
12749568 Nicht steril Grün -
11304185 Nicht steril Grün -
11314185 Nicht steril Grau 500 Stück
12759568 Nicht steril Grau 4000 Stück
12779568 Nicht steril Orange 4000 Stück
11324185 Nicht steril Orange 500 Stück
12799568 Nicht steril Rot -
11344185 Nicht steril Rot 500 Stück
11334185 Nicht steril Pink 500 Stück
12789568 Nicht steril Pink 4000 Stück
12779588 Nicht steril Lila 4000 Stück
11394195 Nicht steril Lila -
12789588 Nicht steril Weiß -
11304205 Nicht steril Weiß 500 Stück
26 options
Artikelnummer. 12729568
Marke: Axygen™ SCT200C
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Polypropylen
Format Ohne Schlaufe
Enthält O-Ring
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Verschlusstyp Schraubverschluss
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g