Learn More
Axygen™ Axygen Freistehende 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit chemisch beständigen O-Ringen
Marke:  Axygen™ SCT-200-SS-G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11304195
  • 162.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
20000 x g
Grün
1.5 ml
Ohne Schlaufe
Nicht steril
Schraubverschluss
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Polypropylen
Polypropylen
O-Ring
Nein
Konisch