Learn More
Axygen™ Axygen Freistehende 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Ohne Schlaufe |
| Enthält | O-Ring |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |