Learn More
Axygen™ Axygen Freistehende 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12739578 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Sterilität Verschlussfarbe unitSize
12739578 Nicht steril Braun -
11354185 Nicht steril Diverse 500 Stück
13111794 Nicht steril Diverse -
11384185 Nicht steril Braun -
11364185 Steril Diverse 500 Stück
12719578 Steril Diverse -
11374185 Unsteril Blau -
13117464 Unsteril Durchsichtig -
11356044 Unsteril Durchsichtig 500 Stück
12759578 Steril Durchsichtig 4000 Stück
11394185 Steril Durchsichtig 500 Stück
13158053 Unsteril Grün 4000 Stück
11304195 Unsteril Grün 500 Stück
12779578 Nicht steril Grau 4000 Stück
11314195 Nicht steril Grau 500 Stück
11324195 Unsteril Orange 500 Stück
12709588 Unsteril Orange -
11334195 Nicht steril Pink 500 Stück
12719588 Nicht steril Pink -
11344195 Unsteril Rot 500 Stück
12739588 Nicht steril Lila 4000 Stück
11354195 Nicht steril Lila 500 Stück
12749588 Nicht steril Weiß 4000 Stück
11364195 Nicht steril Weiß 500 Stück
11384195 Unsteril Gelb -
25 options
Artikelnummer. 12739578
Marke: Axygen™ SCT200SSBR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit chemisch beständigen O-Ringen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Braun
Verschlussmaterial Polypropylene
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Enthält O-ring
Sterilität Nicht steril
Graduated No
Verschlusstyp Screw Cap
Bodenform Conical
Max. RZB 20,000 x g