Learn More
Axygen™ 200μl Filtertip, sterile, for Corbett Qiagen Extractor VE=4800 St.
Für den Einsatz mit Corbett X-Tractor Genen
Marke: Axygen™ CTF-199-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.03000kg
Description
- Kompatibler Kopf: X-Traktor Gen, 8-Kanal
- Typ: gefiltert
- Vorsterilisiert
- Max. Volumen: 200 μ l
Specifications
199 μl | |
steril | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Corbett™ |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Rund | |
Corbett™ mit X-Tractor Gene | |
Polyethylen |