Learn More
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
Marke: Axygen™ SCT-10ML-S
179.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.02400kg
Beinhaltet: Tubes with caps
Beschreibung
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
- In 1.0 ml-Intervallen graduiert
- Großes, mattiertes Schriftfeld
- Erhältlich als vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen
- Blaue Kappe eignet sich sowohl für 5 als auch 10 ml-Röhrchen
- Sicherer Sitz zwischen Rohr und Kappe für eine leckagefreie Abdichtung