Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Artikelnummer. 11314235 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Bodenform:
Konisch
Länglich konisch
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Sterilität Kapazität (metrisch) Bodenform unitSize
11314235 Bernsteinfarben Unsteril 2 ml Konisch 500 Stück
12739598 Durchsichtig Unsteril 0.5 ml Länglich konisch 4000 Stück
11364215 Durchsichtig Unsteril 0.5 ml Länglich konisch -
12799598 Bernsteinfarben Unsteril 0.5 ml Konisch 4000 Stück
11304225 Bernsteinfarben Unsteril 0.5 ml Konisch 500 Stück
12709608 Durchsichtig Unsteril 1.5 ml Konisch 4000 Stück
11336214 Durchsichtig Unsteril 1.5 ml Konisch -
12769608 Bernsteinfarben Unsteril 1,5 ml Konisch 4000 Stück
12779608 Durchsichtig Unsteril 2 ml Konisch 4000 Stück
11364225 Durchsichtig Unsteril 2 ml Konisch 500 Stück
12739618 Bernsteinfarben Unsteril 2 ml Konisch 4000 Stück
11324235 Durchsichtig Unsteril 0.5 ml Konisch 500 Stück
12749618 Durchsichtig Unsteril 0.5 ml Konisch 4000 Stück
12759618 Durchsichtig Steril 0.5 ml Konisch 4000 Stück
11334235 Durchsichtig Steril 0.5 ml Konisch 500 Stück
15 options
Artikelnummer. 11314235
Marke: Axygen™ ST200X
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Konische Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
  • Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
  • Auswahl zwischen durchsichtig und braun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material Polypropylen
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g