Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Tienda Axygen Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Bodenform:
Konisch
Länglich konisch
missing translation for 'unitSize'
4000 Stück
500 Stück
Descripción
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Bodenform | Konisch |
| Max. RZB | 20000 x g |