Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Bodenform | Konisch |
| Max. RZB | 20000 x g |