Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Artikelnummer. 12759618 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Bodenform:
Konisch
Länglich konisch
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12759618
Marke: Axygen™ ST45S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konische Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
  • Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
  • Auswahl zwischen durchsichtig und braun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g