Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Konisch
Konische Röhrchen
41.01 € - 620.00 €
Spezifikation
Max. RZB | 20000 x g |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Ohne |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12739598
|
Axygen™
ST-050 |
Durchsichtig | 0.5 ml | Nicht steril | Länglich konisch |
391.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12799598
|
Axygen™
ST-050-X |
Bernsteinfarbig | 0.5 ml | Nicht steril | Konisch |
453.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12709608
|
Axygen™
ST-150 |
Durchsichtig | 1.5 ml | Nicht steril | Konisch |
389.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12779608
|
Axygen™
ST-200 |
Durchsichtig | 2 ml | Nicht steril | Konisch |
389.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12739618
|
Axygen™
ST-200-X |
Bernsteinfarbig | 2 ml | Nicht steril | Konisch |
447.00 €
4000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12749618
|
Axygen™
ST-45 |
Durchsichtig | 0.5 ml | Nicht steril | Konisch |
472.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12759618
|
Axygen™
ST-45-S |
Durchsichtig | 0.5 ml | Steril | Konisch |
620.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11304225
|
Axygen™
ST-050-X |
Bernsteinfarbig | 0.5 ml | Nicht steril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11364225
|
Axygen™
ST-200 |
Durchsichtig | 2 ml | Nicht steril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11364215
|
Axygen™
ST-050 |
Durchsichtig | 0.5 ml | Nicht steril | Länglich konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11314235
|
Axygen™
ST-200-X |
Bernsteinfarbig | 2 ml | Nicht steril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11336214
|
Axygen™
ST-150 |
Durchsichtig | 1.5 ml | Nicht steril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11324235
|
Axygen™
ST-45 |
Durchsichtig | 0.5 ml | Nicht steril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11334235
|
Axygen™
ST-45-S |
Durchsichtig | 0.5 ml | Steril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12769608
|
Axygen™
ST-150-X |
Bernsteinfarben | 1,5 ml | Unsteril | Konisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Spezifikation
20000 x g | |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Ohne |