Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical with Conical Bottoms
Artikelnummer. p-4909431 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12719608
Marke: Axygen™ ST150CS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konische Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch