Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Artikelnummer. 11344225 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11344225
Marke: Axygen™ ST150SSCS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selbststehende Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g