Learn More
AY 9944-Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496709 50 mg 50 Milligramm
15486709 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15496709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65079.MF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Inhibitor des Hedgehog-Signalwegs (Hh)
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-93-8
Summenformel C22H28Cl2N2·2HCl
Synonym 1,4-Bis(2-Chlorbenzylaminomethyl)cyclohexan Dihydrochlorid
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor der Hedgehog-Signalgebung (Hh)
Formelmasse 464,30g/mol
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest