missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azadibenzocyclooctin-Amin, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7043124
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15407009

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65637.MB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1255942-06-3 | C18H16N2O | 276.339 g/mol

Azadibenzocyclooctyne amine is a carbonyl reactive reagent used to incorporate ADIBO into organic compounds, surfaces or particlesAzadibenzocyclooctyne amine is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Azadibenzyclooctyne-amin ist ein Carbonyl-reaktives Reagenz, das zur Einarbeitung von ADIBO in organische Verbindungen, Oberflächen oder Partikel verwendet wird. Azadibenzocyclooctyne-Amin ist weithin einsetzbar in streckungsfördernden kupferfreien Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen. Es reagiert mit azidfunktionalisierten Verbindungen oder Bimolekülen zu einer stabilen Triazolbindung, ohne dass ein Cu(I)-Katalysator benötigt wird.

Hinweise
Wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Aminen und Aziden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1255942-06-3
Summenformel C18H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 276.339
MDL-Nummer MFCD22380759
InChI-Schlüssel OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-amine, azadibenzocyclooctyne-amine, adibo-ch2 2-nh2.tfa, azadibenzocyclooctyne-ch2 2-amine.tfa, dibenzocyclooctyne-amine, for copper-free click chemistry, 5-beta-alanyl-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine, 3-amino-1-5-aza-3,4:7,8-dibenzocyclooct-1-yne-5-yl-1-propanone, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.0?,? hexadeca-1 16 ,4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.04,9 hexadeca-1 12 ,4 9 ,5,7,13,15-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one
PubChem CID 77078258
SMILES C1C2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C3N1C(=O)CCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Azadibenzocyclooctyne-amine
Farbe Gelb bis orange
Menge 25 mg
Formelmasse 276.33
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt