Learn More
Azadiradion (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30137193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137193 10 mg 10 Milligramm
30134405 5 mg 5 Milligramm
30004453 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79734310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26241-51-0
Summenformel C28 H34 O5
Molekulargewicht (g/mol) 450.57
Synonym (5α,7α,13α,17α)-7-(Acetyloxy)-21,23-epoxy-4,4,8-trimethyl-24-norchola-1,14,20,22-tetraene-3,16-dione
IUPAC-Name [(5R,7R,8R,9R,10R,13S,17R)-17-(3-Furyl)-4,4,8,10,13-Pentamethyl-3,16-Dioxo-6,7,9,11,12,17-Hexahydro-5H-Cyclopenta[a]Phenanthren-7-yl] Acetat
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)C=C4[C@]13C)c5cocc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azadiradione
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
Formelmasse 450.2406