Learn More
Azatadine dimaleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498378
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498378 10 mg 10 Milligramm
16498146 100 mg -
16404277 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498378 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0170A
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azatadine dimaleate
CAS 3978-86-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H30N2O8
Menge 10 mg
Synonym Azatadine maleate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=CC=CN=C4\2
Molekulargewicht (g/mol) 522.55
Formelmasse 522.55
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation