Learn More
AZD-8055, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16460317 50 mg 50 Milligramm
16454976 100 mg -
16403968 10 mg -
16440986 200 mg 200 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16460317
Marke: Medchem Express HY10422
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZD-8055
CAS 1009298-09-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H31N5O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (71.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=NC3=NC(N4CCOC[C@@H]4C)=NC(N5[C@@H](C)COCC5)=C3C=C2)=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 465.54
Formelmasse 465.54
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease