Learn More
AZD3839 free base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481847 50 mg -
16468377 5 mg 5 Milligramm
16463356 25 mg 25 Milligramm
16425688 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481847 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13438
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AZD3839 free base is a potent and selective orally active, brain-permeable BACE1 inhibitor (Ki=26 nM).
AZD3839 free base shows 14 and >1000-fold selectivity against BACE2 and cathepsin D, respectively. AZD3839 free base exhibits dose- and time-dependent lowering of plasma, brain, and cerebrospinal fluid Aβ levels in mouse, guinea pig, and non-human primate. AZD3839 free base can be used for the research of Alzheimer's disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZD3839 free base
CAS 1227163-84-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H16F3N5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (289.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C2C([C@](C3=CC=CC(C4=CN=CN=C4)=C3)(C5=CC(C(F)F)=NC=C5)N=C2N)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 431.41
Formelmasse 431.41
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death