Learn More
AZD5904, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484418
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484418 10 mg -
16450737 50 mg -
16423076 25 mg 25 Milligramm
16417147 5 mg -
16405316 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111341
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZD5904
CAS 618913-30-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O2S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 22.73 mg/mL (90.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1N=CN3)=S
Molekulargewicht (g/mol) 252.29
Formelmasse 252.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation