Learn More
AZD7687, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16459147 5 mg 5 Milligramm
16452667 50 mg -
16446578 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16459147 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15497
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZD7687
CAS 1166827-44-6
Farbe Pink
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25N3O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.08 mM)
SMILES CC1=C(C(N)=O)N=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C(C)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 367.44
Formelmasse 367.44
Reinheit (%) 99.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism