Learn More
Azelastine hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Azelastine hydrochloridem, an antihistamine, is a potent and selective histamine 1 (H1) antagonist. Azelastine hydrochloride can be used for the research of allergic rhinitis, asthma, diabetic hyperlipidemic and SARS-CoV-2.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azelastine hydrochloride |
| CAS | 79307-93-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H25Cl2N3O |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (119.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (15.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C2CCN(C)CCC2)N=C(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1C=CC=C4.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.36 |
| Formelmasse | 418.36 |
| Mehr anzeigen |