Learn More
Azelastinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 18083840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083840 10 mg 10 Milligramm
18021050 500 mg 500 Milligramm
17999959 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA80825010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79307-93-0
Summenformel C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 418.36
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9CI), A 5610, Allergodil, Astelin, Astepro, Azelast, Azelastine hydrochloride, Azeptin, E 0659, Optivar, Rhinolast, W 2979M, Zalastine
IUPAC-Name 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-Methylazepan-4-yl)phthalazin-1-on; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelastine hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
Formelmasse 417.1375