Learn More
Azelastin-N-Oxid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30040432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040432 50 mg 50 Milligramm
30041387 10 mg 10 Milligramm
30041071 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA80826050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 640279-88-5
Summenformel C22 H24 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 397.9
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
IUPAC-Name 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-Methyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl)phthalazin-1-one
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formelmasse 397.1557
Reinheit (%) >95%