Learn More
Azetidin-2-Carbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251322 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17251322 5 g 5 Gramm
17241322 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251322 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466900050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2517-04-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2517-04-6
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
InChI-Schlüssel IADUEWIQBXOCDZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Azetidin-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azetidine-2-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 101.1