Learn More
Azilsartan medoxomil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488747 5 mg 5 Milligramm
16466148 10 mg 10 Milligramm
16442287 50 mg -
3 options
Artikelnummer. 16488747
Marke: Medchem Express HY14736
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azilsartan medoxomil
CAS 863031-21-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H24N4O8
Menge 5 mg
Synonym TAK-491
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (219.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)C=C3)=CC=C1)OCC6=C(C)OC(O6)=O
Molekulargewicht (g/mol) 568.53
Formelmasse 568.53
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation