Learn More
Azithromycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491866
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491866 500 mg 500 Milligramm
16427346 100 mg -
16481266 200 mg -
16473397 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491866 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17506
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azithromycin
Physikalische Form Solid
CAS 83905-01-5
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H72N2O12
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym CP 62993
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@@](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@@H]1O)CC)=O)([H])C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](CN([C@@H]1C)C)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Molekulargewicht (g/mol) 748.98
Formelmasse 748.98
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research