Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A
Komplett mit gedrucktem Chargencode. Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
Marke: Azlon FDF112A
21.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.79000kg
Beschreibung
Komplett mit gedrucktem Chargencode.Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
- Hergestellt aus glasklarem PMP für hervorragende Klarheit
- Individuell eingestellte Ringmarkierung für Toleranzen der Klasse A gemäß ISO 1042
- Komplett mit gedrucktem Chargencode
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
PMP | |
Stopfen | |
–20 bis 135 °C | |
Ja | |
Stopfen |
Polypropylen | |
25 ml | |
115 mm | |
1 | |
± 0.04 ml | |
Klasse A |