Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A
Komplett mit gedrucktem Chargencode. Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
Marke: Azlon FDF118A
27.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
Komplett mit gedrucktem Chargencode.Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
- Hergestellt aus glasklarem PMP mit ausgezeichneter Durchsichtigkeit
- Ringmarkierung individuell an Toleranzen der Klasse A gemäß ISO 1042 angepasst
- Mit Chargennummer bedruckt
- Chargenzertifikat aus dem Internet herunterladbar
- Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
ISO 1042 | |
Transparent | |
PMP | |
Stopfen | |
–20 bis 135 °C | |
Ja | |
Stopfen |
Polypropylen | |
50 ml | |
150 mm | |
1 | |
±0.06 ml | |
Klasse A |