Learn More
Azlon™ Azlon™ Stopfen aus Polyethylen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B.AzlonTM Polyethylen-Stopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
- Hergestellt aus Polyethylen
- Lieferbar in weiß und rot
- Geeignet für die Verwendung mit volumetrischen Artikeln aus Azlon und Glas
- Vergrößerter Kopf für guten Halt und Schutz der Glasartikel
- Geriffelter Konus gewährleistet eine sichere, auslauffreie Versiegelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Volumetrische Glas- oder Plastikkolben und Messzylinder usw. |
| Standard-Konusverbindung | 14/23 |
| Farbe | Weiß/Rot, Rot |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Stopfen |
| Form | Gerippter Konus |