Learn More
Azlon™ PTFE-Rührstäbe
Ideal für die Verwendung mit großen Gefäßen.
31.10 € - 109.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15778087
|
Azlon
SWN677 |
75 mm | 13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15788087
|
Azlon
SWN680 |
108 mm | 27 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15798087
|
Azlon
SWN682 |
159 mm | 27 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Ähnlich wie zylindrische Rührstäbe, erzeugt jedoch stärkere Verwirbelungen bei niedriger Drehzahl
Spezifikation
Magnet | |
2 |