Learn More
Azobenzene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448738
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448738 10 g -
16412379 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448738 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2127
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azobenzene
CAS 103-33-3
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H10N2
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (823.18 mM)
SMILES C1(/N=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid