Learn More
Azpack™ Immersionsöl
Auswahl zwischen drei Typen für die normale oder Fluoreszenzmikroskopie. Azpack™ Cargille™ Immersionsöl wird mit verschiedenen optischen und physischen Eigenschaften geliefert.
Marke: Azpack™ 11358113
Weitere Details : CAS : 64771-72-8 Netto-Gewicht : 0.19620kg
Beschreibung
- Lieferung mit Auflistung spezifischer optischer und physikalischer Eigenschaften
- Zur Verwendung mit normaler Licht- oder Fluoreszenzmikroskopie
Spezifikation
Typ FF | |
170 / Karton | |
Durchlicht-Hellfeld- oder Fluoreszenzmikroskopie | |
120 mL |