Learn More
Aztreonam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498116
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498116 100 mg -
16452036 500 mg -
16431386 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0129
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aztreonam
Physikalische Form Solid
CAS 78110-38-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H17N5O8S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SQ-26,776
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (114.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(O/N=C(C1=CSC(N)=N1)\C(N[C@H]2[C@H](C)N(S(=O)(O)=O)C2=O)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 435.43
Formelmasse 435.43
Reinheit (%) 98.37%
Güte Research