Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 3000
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
441.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100 oder BRADY IP™ Etikettendrucker |
Menge | 3000/Packung |
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17190191
|
Brady™
149706 |
1 x 1 in. | Blau, Weiß |
441.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17110201
|
Brady™
149708 |
1 x 1 in. | Grün, Weiß |
441.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17100201
|
Brady™
149707 |
1 x 1 in. | Orange, Weiß |
441.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17120201
|
Brady™
149709 |
1 x 1 in. | Rosa, Weiß |
441.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17180191
|
Brady™
149705 |
1 x 1 in. | Rot, Weiß |
441.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17170191
|
Brady™
149704 |
1 x 1 in. | Gelb, Weiß |
441.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Acryl | |
Polyester | |
3000/Packung | |
0,003 in. |
Matt | |
BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100 oder BRADY IP™ Etikettendrucker | |
-320,8 °F bis 70 °F | |
6,35 mm |