Learn More
b-AP15, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493396
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493396 25 mg 25 Milligramm
16492097 50 mg 50 Milligramm
16431116 200 mg -
16426386 100 mg -
16421716 500 mg 500 Milligramm
16405958 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493396 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13989
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material b-AP15
CAS 1009817-63-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H17N3O6
Menge 25 mg
Synonym NSC 687852
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 419.39
Formelmasse 419.39
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death