Learn More
B-Raf IN 1, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | B-Raf IN 1 |
| CAS | 950736-05-7 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H24F3N5O |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 65 mg/mL (126.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC(C2=CC=NC3=C(C4=CC=C(CN(C)C)C=C4)C=NN23)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 515.53 |
| Formelmasse | 515.53 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.