Learn More
B-Tribromborazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350328
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11350328 1 g 1 Gramm
11360328 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 11350328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043723.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13703-88-3 | B3Br3H3N3 | 317.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13703-88-3
Summenformel B3Br3H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 317.187
MDL-Nummer MFCD00058924
InChI-Schlüssel PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
PubChem CID 23278010
IUPAC-Name 2,4,6-Tribrom-1,3,5,2,4,6-triazatriborinan
SMILES B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material B-Tribromoborazine
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 317.2
Reinheit (%) 96%
Empfindlichkeit Moisture sensitive