Learn More
B7-H3/CD276 Antibody (6A1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-37657
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18186188
  • 510.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
B7-H3/CD276 Monoclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
B7-H3/CD276
Monoclonal
Unconjugated
Ascites with 0.03% Sodium Azide
CD276
Purified recombinant fragment of human CD276 expressed in E. Coli.
Unpurified
RUO
Primary
Human
Ascites
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
6A1
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Mouse
57 kDa
0.1 mL
Immunology
80381
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.