Learn More
A&D Weighing™ BA-225 Premium-Level Micro/Semi-Micro-Waagen
The BA and BA-T series bring maximum operability, enhanced functionality and a broader range of solutions. All models come standard with an external ionizer for quick and easy elimination of static.
Marke: A&D Weighing™ BA-225
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.60000kg
Beschreibung
- Verfügbar mit einzeiligem LCD-Display (BA) oder Multifunktions-Farb-Touchscreen (BA-T)
- 5 Zoll breiter Farb-Touchscreen für die intuitive Bedienung der erweiterten Funktionen (BA-T-Serie)
- Automatisches und programmierbares Öffnen/Schließen der Windschutzklappen mit kontaktlosen IR-Sensoren
- Abnehmbare Windschutzeinheit mit abnehmbaren Glasscheiben zur einfacheren Reinigung*1
- Keine Rillen in den Schiebetüren, sodass sich keine Verunreinigungen ansammeln können
- Zusätzlicher innerer Windschutz für 0,001-mg-Modelle für eine höhere Stabilität*1
- Externer Ionisator zur sofortigen Beseitigung statischer Aufladung*2
- Benutzerzugriffskontrolle (UAC) mit Funktionen zur Verwaltung der Benutzerrechte und Kennwortsperrung Historien-Daten für An-/Abmeldung, Betrieb,
- Empfindlichkeitseinstellung und Auswirkungs-/Stoßerkennung (ISD)
- Auswirkungs-/Stoßerkennung (ISD) liefert Rückmeldungen zur Vermeidung von Schäden am Gewichtssensor (patentiert)
- Mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch oder Japanisch (bei der BA-T-Serie)
- Formulierungsmodus für schnelles, genaues Wiegen von mehreren zu mischenden Proben (bei der BA-T-Serie)
- HPLC-Modus zur Vorbereitung von Pufferlösungen für die Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (bei der BA-T-Serie)
- Unterstützung der täglichen/regelmäßigen Waagenprüfung (bei der BA-T-Serie)
- Intelligente Routineprüfung (SRC) (bei der BA-T-Serie)
- Nivellierhilfe auf dem Bildschirm (bei der BA-T-Serie)
- AD-Just – Automatische Selbstempfindlichkeitsanpassung mithilfe des internen Gewichts Interne Wiederholbarkeitsprüfung zur schnellen Bewertung der Leistung in einer bestimmten Umgebung
- Datenspeicherfunktion (bei der BA-Serie)
- Auswählbare Reaktionsmerkmale zum Abwägen schnellerer Wägegeschwindigkeit gegen höhere Anzeigestabilität oder umgekehrt
- GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
- Universal Flexi Coms (UFC) zur Anpassung von Inhalt und Layout des Ausdrucks*3
Brutto-/Netto-/Tara-Ausgabe - Zählmodus mit automatischer Verbesserung der Zählgenauigkeit (ACAI)
- Prozentmodus für Zielwägungen oder zur Überprüfung von Probenabweichungen
- Statistische Berechnung (SCF) zur Erleichterung der Analyse von Messungen (bei der BA-T-Serie)
- Automatisches Ein-/Ausschalten
- Unterflurhaken zum Wägen magnetischen Materials und zur Dichtemessung
Spezifikation
RS-232 | |
CE, UKCA, GLP/GMP | |
220 g | |
0,01 mg | |
Displayabdeckung, Wechselstromadapter, 1,8 m USB-Kabel, Pinzette für Kalibriergewicht, Mikrospatel | |
± 0,2 mg | |
7 s | |
7 s | |
5°bis 40 °C | |
3 Jahre | |
6,8 in. | |
11,2 in. | |
284 mm | |
17,7 in. | |
3,4 in. | |
14,77 lb. | |
100/240 V |
Intern | |
RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), externe Tasteneingabe (2) | |
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
≤85 % bei 5 °C bis 40 °C | |
Manuell | |
Aluminium, Kunststoff, Glas | |
0,015 mg/0,03 mg | |
41 bis 104 °F | |
Analytische Waage | |
Wiegen, Zählen, Prozent | |
173 mm | |
6,5 in. | |
166 mm | |
450 mm | |
85 mm | |
6,7 kg | |
50/60 Hz |