Learn More
BACH2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA562395
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720192
  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ETMDSETAKM ACPRDQMLPE PISFEAAAIP VAEKEEALLP EPDVPTDTKE SSEKDALTQY PRYKKYQLAC TKNVYNASSH STSGFASTFR EDNSS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 81%.
BTB and CNC homolog 2 (BACH2) is a transcriptional regulator that acts as repressor or activator. BACH2 binds to Maf recognition elements (MARE). It induces apoptosis in response to oxidative stress through repression of the antiapoptotic factor HMOX1.
Spezifikation
Spezifikation
BACH2
Polyclonal
Unconjugated
BACH2
Bach2; BTB and CNC homolog 2; BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 2; BTB and CNC homology 2; BTB domain and CNC homolog 2; BTBD25; E030004N02Rik; RGD1562865; similar to BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 2; transcription regulator protein BACH2; Transcription regulator protein BACH2 (BTB and CNC homolog 2)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
60468
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BYV9
BACH2
Recombinant protein corresponding to Human BACH2