Learn More
Bacitracin Zinc, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488206
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488206 100 mg 100 Milligramm
16441406 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488206 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0278
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacitracin Zinc
Physikalische Form Solid
CAS 1405-89-6
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C66H101N17O16SZn
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc bacitracin
Löslichkeitsinformationen 1M HCl : 50 mg/mL (33.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@H](NC([C@@H](CCCN)NC([C@H](CCCCNC1=O)NC([C@H]([C@@H](C)CC)NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@@H](NC(C2CSC(C(C(CC)C)N)=N2)=O)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](C)CC)N[C@@H](C(N[C@H](CC3=CN=CN3)C(N[C@H](CC([O-])=O)C(N[C@H]1CC(N)=O)=O)=O)=O)CC4=CC=CC=C4.[Zn+2]
Molekulargewicht (g/mol) 1486.06
Formelmasse 1486.06
Reinheit (%) 98.76%
Güte Research