Learn More
(+/-)-Baclofen, 99+%, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62768.03
| Menge | 1g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
| (+/-)-Baclofen | |
| C10H12ClNO2 | |
| 1g | |
| 14,937 | |
| Soluble in dilute NaOH or dilute HCl; Soluble in water at approximately 4mg/ml at pH 7;6 | |
| C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)CN)Cl | |
| 213.661 | |
| CHEBI:2972 | |
| ≥99% |
| 1134-47-0 | |
| MFCD00055143 | |
| UN2811 | |
| baclofen, lioresal, baclon, 4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, dl-baclofen, kemstro, gabalon, baclofene, baclofeno, baclofenum | |
| KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid | |
| 2284 | |
| 213.66 |
Sicherheit und Handhabung
- (^+)-Baclofen
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Baclofen