missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bacteriophage M13 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (05), PE, Invitrogen™
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA552327
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tail virion protein G7P (Bacteriophage M13) may initiate with G9P the virion concomitant assembly-budding process, by interacting with the packaging signal of the viral genome. The assembly-budding takes place at the host inner membrane. In turn, G7P and G9P are present at the end of the filamentous virion that emerges first from the bacterial host. Anti-Bacteriophage M13 Antibody is useful for researchers interested in HCP, Host Cell Membranes, Transmembrane Viruses, and E. coli bacteria.
Spezifikation
| Bacteriophage M13 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 100 μg/mL | |
| PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300 | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 05 | |
| PE | |
| Enterobacteria phage M13 | |
| M13 Bacteriophage. | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur