missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bacteriophage M13 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (05), PE, Invitrogen™

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
183.00 € - 491.00 €
Spezifikation
| Antigen | Bacteriophage M13 |
|---|---|
| Klon | 05 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30019510
![]() |
Invitrogen™
MA552326 |
100 Tests |
491.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30019797
|
Invitrogen™
MA552327 |
25 Tests |
183.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bacteriophage M13 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Bacteriophage M13 in Virus samples. It is validated for Flow CytometrySpezifikation
| Bacteriophage M13 | |
| 100 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300 | |
| M13 Bacteriophage. | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| 05 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Enterobacteria phage M13 | |
| IgG1 | |
| Protein A | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts