Learn More
BAI1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16454866 100 mg 100 Milligramm
16453818 10 mg 10 Milligramm
16436547 5 mg -
16430197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16454866 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103269
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BAI1 is a selective and allosteric inhibitor of BAX, an apoptosis regulator. BAI1 directly binds to BAX and allosterically inhibits BAX activation. BAI1 has the potential for the research of diseases mediated by BAX-dependent cell death.
BAI1 is a selective and allosteric inhibitor of BAX, an apoptosis regulator. BAI1 directly binds to BAX and allosterically inhibits BAX activation. BAI1 has the potential for the research of diseases mediated by BAX-dependent cell death.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAI1
CAS 335165-68-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21Br2N3O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 18.67 mg/mL (39.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CN1CCNCC1)CN2C3=C(C4=C2C=CC(Br)=C4)C=C(Br)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 467.2
Formelmasse 467.2
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death