missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Bakuchiol

Artikelnummer. 16468908
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468908 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16468908 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0235
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 256.38 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 95.0%
Löslichkeit DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (S)-(+)-Bakuchiol
Ziel p38 MAPK∣Autophagy
Menge 10 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.