Learn More
MedChemExpress Bakuchiol
Artikelnummer. 16491348
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491348 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491348 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0235
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 256.38 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 95.0%
Löslichkeit DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (S)-(+)-Bakuchiol
Ziel p38 MAPK∣Autophagy
Menge 5 mg